Principaux documents
1.50226
Supelco
MANU-CART 55 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges
Synonyme(s) :
TM=["MANU-CART"] holder for TM=["LICHROCART"] HPLC-cartridges
1 UNIT
319,00 €
319,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
1 UNIT
319,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
319,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Nom du produit
manu-CART 55 mm cartridge holder for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
manu-CART holder 55 mm for 55-2, 55-3 and 55-4 LiChroCART cartridges.
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany