14-936-M
NEK9, active
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... NEK9(91754)
Description générale
Conditionnement
Qualité
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2