Principaux documents
14-820-M
Sigma-Aldrich
Fms (Y969C) Protein, active
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Description
protein target Fms
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... CSF1R(1436)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant, human Fms, amino acids 538-end containing the mutation Y969C.
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-820M when ordering the 250 µg size.
Also available in 10 μg size (cat#14-820) and in bulk (cat# 14-820-K).
Propriétés physiques
50.2kDa
Forme physique
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Remarque sur l'analyse
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.