Principaux documents
14-801-M
Sigma-Aldrich
Tec Protein, activated, 10 µg
Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by gel filtration.
10 μG
577,00 €
250 μG
3 470,00 €
577,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Changer de vue
10 μG
577,00 €
250 μG
3 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
577,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Poids mol.
Mw 57 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... TEC(100124696)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Tec amino acids 174-end. Autoactivated by incubating with Mg/ATP, excess ATP and MgAc removed by gel filtration.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: Tec
Conditionnement
Also available in 250μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-801M when ordering the 250μg size.
Forme physique
50 mM Tris/HCl pH7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 5 mM β-glycerophosphate, 1 mM Na3VO4. Frozen solution.
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable