14-742-M
FGFR2 (N549H) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, 6His-tagged, recombinant, human FGFR2 (N549H), amino acids 456-770. For use in Kinase Assays.
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Activité spécifique
6250 U/mg
Poids mol.
Mw 38.1 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... FGFR2(2263)
Description générale
Application
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of active GFGR2 (N549H).
Définition de l'unité
Forme physique
Stockage et stabilité
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable