14-731-M
CaM Kinase Iδ Protein, active, 20 µg
Synonyme(s) :
CaMKI-delta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D
577,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
About This Item
577,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Poids mol.
Mw 46.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Metabolism|Inflammation & Immunology
Obesity|Metabolic Disorders|Osteoporosis|Arthritis
Actions biochimiques/physiologiques
- Protein Target: CaMKIΔ
- Target Sub-Family:CAMK
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable