Principaux documents
14-715-M
Sigma-Aldrich
GRK6 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6. For use in Kinase Assays.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 69.8 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... GRK6(2870)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK6
G protein coupled receptor kinase
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: GRK6
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable