Principaux documents
14-676-M
Sigma-Aldrich
NLK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end, for use in Kinase Assays.
10 μG
577,00 €
250 μG
3 330,00 €
577,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Changer de vue
10 μG
577,00 €
250 μG
3 330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
577,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 48.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... NLK(51701)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human NLK, amino acids 121-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: NLK
Target Sub-Family: CMGC
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (Catalog # 13-104)
Forme physique
Ni2+/NTA-agarose
Stockage et stabilité
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany