Principaux documents
1.46762
Millipore
ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
suitable for filtration, microbiology, box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
150 SETS
480,00 €
480,00 €
En stockDétails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
150 SETS
480,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
480,00 €
En stockDétails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Agence
ISO
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
filtration
microbiology
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application: Enumeration of total viable count, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Tryptone Glucose Extract Agar, Tryptone Glucose Meat Extract Agar
Informations légales
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13