Principaux documents
1.46628
Millipore
Myristate d'isopropyle (IPM) stérile
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Myristate d'isopropyle, Isopropylmyristate, ester isopropylique de l’acide tétradécanoïque, ester isopropylique de l’acide myristique, IPM stérile, MIP stérile
6 X 360 ML
728,00 €
728,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
6 X 360 ML
728,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106214
Numéro de classement CE :
203-751-4
Nomenclature NACRES :
NA.74
728,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Description
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
360 mL , filling volume
pb
140 °C/3 hPa
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
<0.05 mg/L
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Chaîne SMILES 
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Clé InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le myristate d'isopropyle (IPM) est un ester d′acide gras utilisé comme solvant dans les émulsions eau-dans-huile, les huiles ainsi que les pommades à base de matières grasses. La filtration sur membrane est la méthode de choix de la Pharmacopée pour le contrôle de la stérilité. Les produits visqueux, tels que les crèmes et les pommades, peuvent être difficiles à filtrer et sont donc généralement dilués dans un solvant stérile, par exemple l′IPM, pour améliorer la filtrabilité des échantillons.
Application
Le myristate d'isopropyle sert à diluer les huiles et solutions huileuses, les pommades et les crèmes, pour faciliter la filtration sur membrane.
Caractéristiques et avantages
  • La préparation d′IPM pour les analyses microbiologiques est un vrai fardeau pour tout laboratoire de CQ. La stérilité est généralement obtenue à l′issue d′un long processus de filtration, difficile à mettre en œuvre. Notre IPM stérile est stérilisé par rayonnement gamma et peut être utilisé comme n′importe quel fluide ou milieu de culture prêt à l′emploi.
  • Pour le contrôle de la stérilité, il est recommandé d′utiliser l′IPM stérile avec notre unité Steritest® NEO à base verte (TZHVSL210).
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
302.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 150 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.