1.46622
ReadyTube® Modified Semi-Solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Medium
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to ISO 6579, pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
Synonyme(s) :
MSRV Semi-solid Medium; Salmonella Enrichment Medium acc. to Rappaport and Vassiliadis
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 6579
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReadyTube®
Forme
semisolid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective for Salmonella spp.
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.