1.46483
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
pkg of (300 ml in 500 ml bottle with yellow flip cap and septum (6 bottles per box))
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
500 mL
Volume du flacon
300 mL , filling volume
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable