Principaux documents
14-644-M
Sigma-Aldrich
EphA3 Protein, active, 10 µg
10 μG
419,00 €
250 μG
3 340,00 €
419,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
419,00 €
250 μG
3 340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.28
419,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
100
300
Description
protein target EphA3
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... EPHA3(2042)
Description générale
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human EphA3 amino acids 578-end.
Conditionnement
Also available in 10 μg size (cat#14-644) and in bulk (cat#14-644-K).
Qualité
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Propriétés physiques
49kDa
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Remarque sur l'analyse
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable