Principaux documents
14-642-M
Sigma-Aldrich
PTPMEG-1 Protein, 10 µg
10 μG
436,00 €
250 μG
3 340,00 €
436,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
10 μG
436,00 €
250 μG
3 340,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
436,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Poids mol.
Mw 83.1 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
N-Terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end
recombinant human PTPMEG-1, amino acids 423-end
Application
N-terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end, for use in Phosphatase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
  • Protein Target: PTPMEG-1
  • Target Sub-Family:Tyr phosphatase
Qualité
routinely evaluated in a PTPMEG-1 Phosphatase Assay
Forme physique
Format: Glutathione agarose affinity chromatography
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable