14-572-M
PLK3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Plk3, residues 19-301, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 36 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: Q9H4B4 # Serine/threonine protein kinase involved in regulating M phase functions during the cell cycle. May also be part of the signaling network controlling cellular adhesion. In vitro, is able to phosphorylate CDC25C and casein. )
NM_004073.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PLK3(1263)
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable