Principaux documents
14-504-M
Sigma-Aldrich
PKCδ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
10 μG
578,00 €
250 μG
3 770,00 €
578,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
578,00 €
250 μG
3 770,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
578,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 78.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PRKCD(5580)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCδ expressed in Sf21 cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: PKCδ
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-504M when ordering the 250 µg size.
Qualité
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable