14-497-M
PKC η Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKC eta. For use in Kinase Assays.
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 78.6 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PRKCH(5583)
Description générale
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable