Principaux documents
14-496-M
Sigma-Aldrich
PKCβII Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII. For use in Kinase Assays.
10 μG
436,00 €
250 μG
3 470,00 €
436,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
436,00 €
250 μG
3 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
436,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Poids mol.
Mw 78.2 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end of human PKCβII
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: PKCβII
Conditionnement
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-496M when ordering the 250 µg size.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable