14-246-M
p38γ/SAPK3 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant GST fusion protein corresponding to full length human p38γ/SAPK3, for use in Kinase Assays.
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
About This Item
3 470,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Poids mol.
Mw 69 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PEBP1(5037)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable