137666
Ethylene Glycol Emprove® Evolve
CIP (cleaning in place)
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Agence
CIP (cleaning in place)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.053 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Limite d'explosivité
3.2-15.3 %
Impuretés
≤0.00002% Chloride (CI)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L)
Point d'ébullition
197.6 °C/1013 hPa
Pf
-14--10 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
- 1376661000: 1 L
- 1376669025: 25 L
- 1376669950: 950 L
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup