Principaux documents
1.33011
Supelco
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Niveau de qualité
Forme
liquid
Analyte(s) spécifique(s)
chloride
Technique(s)
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.