Principaux documents
1.28225
SAFC
Sulfate de sodium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium sulfate
1 KG
163,00 €
3 X 1 KG
325,00 €
12 KG
649,00 €
25 KG
1 190,00 €
163,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
163,00 €
3 X 1 KG
325,00 €
12 KG
649,00 €
25 KG
1 190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171629
Numéro de classement CE :
231-820-9
163,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Poids mol.
142.04 g/mol
Impuretés
endotoxins, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
884 °C (lit.)
Pf
884 °C (lit.)
884 °C
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium sulfate anhydrous is the anhydrous, sodium salt form of sulfuric acid, and can be used as buffer and pH modifier or mineral salt.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium sulfate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Conditionnement
1282250003//3X1kg - plastic bottle
1282251001//1kg - plastic bottle
1282258012//12kg - plastic bottle
1282258026//25kg - plastic drum
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.