Principaux documents
12-516
Sigma-Aldrich
Axltide
1 MG
383,00 €
383,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
383,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.42
383,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... AXL(558)
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
Qualité
Routinely evaluated by for use as a substrate in protein kinase assay.
Forme physique
Lyophilized powder
Stockage et stabilité
2 years at -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable