1.25026
Ammonium Standard Solution
traceable to SRM from NIST 12.0 mg/L NH₄-N in H₂O
51,60 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
About This Item
51,60 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
traceable to NIST
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
ammonium
Concentration
12.0 mg/L (NH4-N in H2O)
Technique(s)
photometry: suitable
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Application
Caractéristiques et avantages
- Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
- The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
- Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
- Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
- Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
- Reliable and reproducible results
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)