Principaux documents
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
Synonyme(s) :
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
216-767-1
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
215-220 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Clé InChI
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable