Documents
1.19753
Supelco
Phosphate monosodique dibasic dihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
sec-sodium phosphate, Hydrogénophosphate de disodium dihydrate, Hydrogénophosphate disodique dihydrate, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densité
2.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
850‑1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable