Principaux documents
1.19641
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] 60 RP-8 Column
10 G
2 160,00 €
2 160,00 €
En stockDétails
Changer de vue
10 G
2 160,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
2 160,00 €
En stockDétails
Nom du produit
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm),
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Masse volumique apparente
200‑400 kg/m3
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Application
  • Discovery of an amylose-free starch mutant in cassava (Manihot esculenta Crantz).: The research describes the identification of an amylose-free starch mutant in cassava using iodine staining methods, which has significant implications for food science and agricultural biotechnology (Ceballos et al., 2007).
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
stability testing (performance): passes test
separation factor (MPPH/Diphenhydraminehydrochlorid, selectivity test): 2.3 - 2.9
separation factor (MPPH/Acetylsalicylic acid, selectivity test): 3.0 - 3.8
separation factor (Toluene/MPPH, selectivity test): 2.4 - 2.9
capacity factor (Toluene): 11.0 - 15.0
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable