1.19363
Couvercle perforé
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT® and MAS-100 VF®
Synonyme(s) :
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum lid
Agence
non-compendial
Caractéristiques
no. of holes 300 autoclavable
Fabricant/nom de marque
MAS-100 NT®
MAS-100 VF®
top thickness
0.6 mm
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Description générale
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour