Principaux documents
1.19208
Supelco
Silver oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyme(s) :
Silver oxide 99+
25 G
186,00 €
100 G
487,00 €
186,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
186,00 €
100 G
487,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ag2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
243-957-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
186,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-101.0% Ag basis
Forme
powder
Puissance
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
>200 °C (decomposes)
Densité
7.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
950 kg/m3
Traces de cations
Ag: 92.2-94.0%
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤50 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Ru: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ag].[Ag].O
InChI
1S/2Ag.H2O/h;;1H2
Clé InChI
VFWRGKJLLYDFBY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.0 - 101.0 %
Ag (Silver): 92.2 - 94.0 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable