1.18460
Manganese Test Refill Pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
manganese
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14768, 1.14406, and 1.14406 for the colometric evaluation of manganese.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, spleen
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3