118410
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt
Synonyme(s) :
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt, PAPS, 4Li
Produits recommandés
Essai
≥80% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable