1.16732
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.03-1.00 g/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
About This Item
Produits recommandés
product name
Nitrite Test, reflectometric, 0.03-1.00 g/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Plage de mesure
0.03-1.00 g/L (NO2-)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Assay
- standard 1:
0.09 - 0.11 g/l
- standard 2: 0.45 - 0.55 g/l
- standard 3: 0.72 - 0.88 g/l
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable