1.15419
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Cetyl palmitate 15 (cetylesters wax), Cetaceum, Spermaceti synthetic
134,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
About This Item
134,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Pf
43-57 °C
Application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
Clé InChI
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable