Documents
1.15229
Millipore
2-(CYCLOHEXYLAMINO)ETHANESULFONIC ACID B
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable