Principaux documents
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Potassium tetrathionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2O6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
237-702-3
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilité
232 g/L
Densité
2.296 g/cm3
Masse volumique apparente
770 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable