Principaux documents
1.12352
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99+
Synonyme(s) :
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl5Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-755-6
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Puissance
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
239 °C/1013 hPa
Pf
216-217 °C
Densité
3.68 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
2400 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3