Principaux documents
1.12349
Sigma-Aldrich
Tantalum powder
98+
Synonyme(s) :
Tantalum powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
Numéro de classement CE :
231-135-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>250 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
Pf
2996 °C
Solubilité
<0.010 g/L
Densité
16.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable