Principaux documents
1.12117
Millipore
L-Citrulline
≥99% (perchloric acid titration)
Synonyme(s) :
L-Citrulline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
206-759-6
Essai
≥99% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
Clé InChI
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for biochemistry
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; hydrochloric acid 1 mol/l): +22.0 to +23.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable