1.11781
Listeria selective enrichment supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base), for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Synonyme(s) :
Listeria selective supplement
Produits recommandés
Agence
(IDF-FIL)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA -BAM
Forme
solid
Composition
Acriflavine HCl, 5 mg per vial
Cycloheximide, 25 mg per vial
Nalidixic acid (sodium salt), 20 mg per vial
Conditionnement
pkg of 10 vials
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Compatibilité
for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base)
for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Growth
- Listeria monocytogenes ATCC 19118:
good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): good to very good
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): good to very good
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): good to very good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): none to very good
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 24 - 48 hrs.; 30 °C; aerobic.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)