1.11152
Oxygen Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oxygenates
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
titrimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11107 for the titrimetric evaluation of oxygen.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain, Thyroid
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable