Principaux documents
1.09895
Supelco
Titriplex® solution B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
Alkaline, determination
1 AMP
43,90 €
43,90 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 AMP
43,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
43,90 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Titriplex® solution B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable