Principaux documents
1.09774
Supelco
Kerosene
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Kerosene
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352401
Numéro de classement CE :
265-150-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le produit 1.09774 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Pression de vapeur
0.75 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Viscosité cinématique
1.43 cSt(40 °C)
pb
180-188 °C
Température de transition
flash point 54 °C
Densité
0.758 g/cm3 at 15.6 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
  • Physicochemical properties and antibacterial property of pickering emulsion stabilized by smart Janus nanospheres: This research leverages the solvent properties of kerosene in developing innovative emulsion systems with enhanced antibacterial properties for applications in food safety and preservation (Zhu et al., 2024).
  • Exploring biosurfactant from Halobacterium jilantaiense as drug against HIV and zika virus: Demonstrates kerosene′s role in extracting and characterizing biosurfactants for use in pharmaceutical applications, highlighting its potential in the treatment of viral diseases (Almuhayawi et al., 2024).
  • Multi-omics association study of hexadecane degradation in haloarchaeal strain Halogranum rubrum RO2-11: Utilizes kerosene as a model hydrocarbon to explore microbial degradation pathways, underscoring its importance in environmental bioremediation studies (Huang et al., 2024).
  • Bio-copper nanoparticle-based superhydrophobic membranes for sustainable oil/water separation: Investigates the efficiency of kerosene in testing the performance of advanced separation technologies, which are crucial for environmental protection and wastewater treatment (Beagan et al., 2024).
  • Screening biosurfactant-producing actinomycetes: Highlights the use of kerosene in the screening of actinomycetes for biosurfactant production, which can be applied in cleaning up oil spills and industrial waste, demonstrating its utility in environmental science (Ayoib et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 0.16
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)