Principaux documents
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
217-055-3
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
184 °C/13.3 hPa
Pf
28-30 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110.0 °C - closed cup