This product is not tested for suitability in HPLC analysis and is not considered an HPLC grade. Unfortunately, there is no HPLC grade of this compound currently available.
1.09639
Ethyl(-)-L-lactate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Ethyl(-)-L-lactate, L(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5-16.4 % (v/v)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
2.7 cSt(25 °C)
pb
154 °C/1013 hPa
Pf
-25 °C
Température de transition
flash point 53 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
128.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.8 °C - closed cup
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
-
Hello, I wanted to ask is this solvent suitable for use as a green solvent in mobile phases for HPLC analysis in pharmaceutical industry? Thank you in advance, Regards Aleksandra