Key Documents
1.09603
Supelco
n-Decane
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
n-Decane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
204-686-4
Pression de vapeur
1 hPa ( 16 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
208 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-5.4 % (v/v)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
Point d'ébullition
174 °C/1013 mbar
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.0 °C - closed cup