Principaux documents
1.09602
Supelco
Methyl stearate
reference substance for gas-chromatography
Synonyme(s) :
Methyl stearate, Octadecanoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-990-4
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
215 °C/20 hPa
Pf
37-39 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 40 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Clé InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.0 °C - closed cup