1.09532
pH-indicator strips pH 7.5 - 14
non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Synonyme(s) :
pH dip stick pH 7.5 - 14, pH test strips pH 7.5 - 14
About This Item
Produits recommandés
product name
pH-indicator strips pH 7.5 - 14, non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Gamme de produits
MQuant®
Niveau de qualité
Caractéristiques
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
Plage de pH
7.5-14.0
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1