Key Documents
1.08445
Supelco
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
suitable for titration
Synonyme(s) :
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13K3N2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
241-543-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid tripotassium salt dihydrate. CAS 65501-24-8, pH 8 - 9 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
180-185 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Potassium): passes test
pH (50 g/l; water): 7.0 - 9.0
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): 7 - 9 %
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable