Principaux documents
1.08107
Supelco
Tétrahydrofurane
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
1 L
132,00 €
132,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
132,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-726-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
132,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Tétrahydrofurane, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Température de transition
flash point -21.5 °C
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup