Principaux documents
1.07656
SAFC
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
25 KG
814,00 €
21 X 25 KG
14 513,00 €
814,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
814,00 €
21 X 25 KG
14 513,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-559-2
814,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
powder
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
202 °C
Solubilité
161 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Lactose is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, lactose has been used primarily for solid oral dosage forms.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.